Learn More
Huenersdorf™ Raccord de tuyau angulaire en PEHD R 0,5 po x 10 mm
Description
- En PEHD de couleur naturelle
- Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
- Résistance à une température maximale de −20° à +70°C
- PEHD naturel résistant aux cassures et de sécurité alimentaire
- Avec écrou-raccord également en PEHD
- Diamètre du filetage du tuyau d1 = R 0,5 po
- Diamètre extérieur de la zone de connexion d2 – 10 mm
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | HDPE |
| Type | Couplage de tuyau |
| À utiliser avec (équipement) | Tuyaux et récipients |
| Comprend | Écrou-raccord, joint en caoutchouc |
| Gamme de température (métrique) | -20°C à +70°C |
| Dimensions (L x l) | 0,5 po x 10 mm |
| Longueur (métrique) | 41 mm |
| Hauteur (métrique) | 31 mm |