Learn More
Brand™ Atomiseurs en PEHD
Code produit 12015302 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
850 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12015302 850 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12015302 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 144190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    59.75€ / 5 pièces
    Économisez 17.00€
    22% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En tournant la buse, la distribution peut varier d’un jet fin à un jet important.
  • Blanc opaque avec des touches de rouge
  • Fournis par boîtes de 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 850 ml
Couleur Blanc
Matériau PEHD
Nb par paquet 5/boîte
Type de produit Atomiseur