Learn More
Semadeni™ PEHD, flacon
Code produit 11737202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11737202 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11737202 Fournisseur Semadeni™ Code fournisseur 1842
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Pour le transport de matières dangereuses ; Couleur : Naturel
  • Disponibles en différentes capacités
  • De forme carrée
  • Avec poignée de transport et bouchon en plastique
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Certifications/Conformité Approbation ONU
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Pour le transport de matières dangereuses
Hauteur (métrique) 365 mm
Comprend Bouchon dense et poignée de transport en plastique
Matériau PE-HD
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Flacon carré
Forme Carré