Description
- PP
- Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Brown |
| Capacité | Flacons |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 6 |
| Forme | Square |
| Empilables | Yes, When Empty |
| Stérilité | Non-sterile |
| Dimensions (L x l x H) | 310 x 210 x 305 mm |
| Longueur (métrique) | 310 mm |
| Afficher plus |