Learn More
Buerkle™ Boîte de portoir pour flacons en PEHD
Code produit 10363321 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10363321 Flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10363321 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03610008
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut contenir jusqu'à huit bouteilles d'un diamètre maximal de 95 mm. Buerkle™ Le coffret porte-bouteilles en PEHD à fond fermé sert également de bac de récupération des déversements.
  • HDPE
  • Mesures intérieures : Longueur de 390 mm ; largeur de 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Gris
Capacité Flacons
Matériau PE-HD
Positions 8
Forme Square
Empilables Yes, When Empty
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Dimensions (L x l) 390 x 110 mm
Longueur (métrique) 390 mm
Longueur (impériale) 15.75 in.
Largeur (impériale) 11.42 in.
Hauteur (impériale) 8.46 in.
Type de produit Portoir pour flacon
Diamètre (métrique) interne 95 mm
Étagères None
Hauteur (métrique) 215 mm
Array 8
Largeur (métrique) 290 mm