Learn More
Kautex™ PEHD, Bonbonne
Code produit 15911451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15911451 Capacité : 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15911451 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000084131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    299.87€ / 11 pièces
    Économisez 52.13€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Capacité métrique : 5 l
  • Couleur naturelle
  • Marquages de graduation imprimés en bleu
  • Bouchon à visser
  • Disponible avec robinet d'arrêt muni d'un bouchon anti-poussière jaune (le bouchon anti-poussière ne ferme pas hermétiquement la bonbonne).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Diamètre (métrique) intérieur de col 50 mm
Diamètre (métrique) externe 167 mm
Matériau PE-HD
Nbre par carton 11/Cs.
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Bonbonne