Learn More
Kautex™ PEHD, bonbonne avec robinet d'arrêt
Code produit 10210881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10210881 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10210881 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000084132
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec : stockage, remplissage, transport
  • Couleur naturelle
  • Marquages de graduation imprimés en bleu
  • Bouchon à visser
  • Disponible avec robinet d'arrêt muni d'un bouchon anti-poussière jaune (le bouchon anti-poussière ne ferme pas hermétiquement la bonbonne).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 l
Diamètre (métrique) intérieur de col 50 mm
Diamètre (métrique) externe 206 mm
À utiliser avec (application) stockage, remplissage, transport
Comprend Bouchon
Matériau PE-HD
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Bonbonne