Learn More
Cole-Parmer™ Protection en PEHD Poly-Net™
Code produit 11726028 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
102 à 152 mm
152 à 203 mm
16 à 25 mm
25 à 51 mm
32 à 41 mm
51 à 102 mm
64 à 76 mm
Description:
Filet poly à mailles serrées
Heavy-Gauge Poly-Net épais
Couleur:
Bleu
Jaune
Marron
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Description Couleur Conditionnement
11726028 102 à 152 mm Filet poly à mailles serrées Vert 1 pièce
11716028 51 à 102 mm Filet poly à mailles serrées Rouge 1 pièce
11706028 25 à 51 mm Filet poly à mailles serrées Jaune 1 pièce
11786038 152 à 203 mm Filet poly à mailles serrées Marron 1 pièce
11796018 16 à 25 mm Filet poly à mailles serrées Bleu 1 pièce
11706048 64 à 76 mm Heavy-Gauge Poly-Net épais Vert 1 pièce
11796038 32 à 41 mm Heavy-Gauge Poly-Net épais Jaune -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11726028 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0940535
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD. Le filet de protection en PEHD Poly-Net™ s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats d
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD.Le filet de protection en PEHD Poly-NetTM s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verr
Utilisez des diamètres de 1/4 in. à 5/8 in. po pour les instruments plus petits (thermomètres, pipettes, électrodes, tubes, seringues et flacons de petite taille). Utilisez des diamètres de 1 in. po à 10 in. po pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs et colonnes. Le Poly-Net épais est plus rigide que le Poly-Net à maille étroite ; à utiliser lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire.
  • Filet en PEHD résistant et robuste
  • Disponibles en rouleaux de dix
  • Différents diamètres pour s’adapter à la plupart des récipients
  • Se découpe facilement à la longueur souhaitée
  • Température maximale de 51°C (125°F)
Spécification
Couleur Vert
Diamètre (métrique) interne 102 à 152 mm
Température (métrique) Max 80°C
À utiliser avec (application) Protection supplémentaire
Modèle 0507-VERT
Quantité d’emballage 1/boîte
Description Filet poly à mailles serrées
À utiliser avec Pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs, dessiccateurs et colonnes
Longueur totale (métrique) 50 m
Matériau HDPE