Description
- Racks métallique recouvert de PEHD résistant aux produits chimiques
- Les racks peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40°C et 121°C
- Accueille toutes les marques et tous les types de fonds coniques, ronds ou plats, en verre ou plastique, de tubes et/ou de flacons
- Les puits carrés et les trois niveaux de pont contribuent à la fixation des tubes
- Autoclavables
- Support à fond fendu
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes |
| Matériau | fil enrobé de PEHD |
| Positions | 1 |
| Forme | Rectangulaires, coins arrondis |
| Empilables | Oui, si vide |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 24 |
| Nb par paquet | 1 |
| Afficher plus |