Learn More
KARTELL Bouteille distributrice en PEHD
Code produit 16609931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16609931 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16609931 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0032800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.45€
    13.87€ / 1 pièces
    Économisez 1.58€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le flacon distributeur en PEHD convient à la distribution ponctuelle ou continue de liquides.
  • Flacons distributeurs
  • Convient pour la distribution de liquides en dose unique et/ou continue
  • Matériaux : PEHD (bouteille), PP (distributeur)
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Blanc
Matériau PEHD, Polypropylène
Nbre par carton 150
Nb par paquet 5
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Fit for Purpose Qualité certifiée
Taille du bouchon 22.5 mm
Autoclavable Non autoclavable
Forme Rond
Certifications/Conformité Aucun
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon distributeur