Learn More
Kautex™ Flacon compte-gouttes en PEHD
Code produit 10777185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10777185 50 ml 100 pièces
10798165 10 ml 100 pièces
10720433 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10777185 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000081015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00€
    72.71€ / 100 pièces
    Économisez 9.29€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons compte-gouttes en PEHD – Ce sont des bouteilles rondes en PEHD adaptées aux adhésifs.
  • Adaptés aux adhésifs
  • PEHD
  • Couleur naturelle
  • Ronds
  • Sans bouchons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 12.7 mm
À utiliser avec (application) Adapté aux adhésifs
Matériau PEHD
Hauteur (métrique) 77 mm
Diamètre (métrique) 40 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes