Learn More
Kartell™ Entonnoirs à usage général en PEHD
Description
Fabriqués en PEHD pour une excellente robustesse et une résistance chimique optimale.Les entonnoirs polyvalents en PEHD Kartell™ assurent la sécurité et la précision lors du remplissage des flacons en laboratoire.
- Conviennent à une vaste gamme de liquides
- Le support sur le rebord réduit le débordement potentiel
- La nervure extérieure élimine la contre-pression
- Œillet de suspension pour le stockage
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 130 mm |
| Capacité (métrique) | 450 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 20 mm |
| Matériau | PE-HD |
| À utiliser avec (application) | Convient à une vaste gamme de liquides |
| Longueur (métrique) du tube | 43 mm |