Learn More
Huenersdorf™ Seau industriel en PEHD
Code produit 11816124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10,5 L
14 L
17 L
Couleur:
Naturel
Description:
Carré
Rond
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Description Conditionnement
11816124 10,5 L Naturel Rond 1 pièce
11796715 17 L Naturel Rond 1 pièce
11863652 - Naturel Carré 1 pièce
10509872 - - Rond 1 pièce
10387964 17 L - - 1 pièce
10757535 14 L - - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11816124 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 941100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez le Huenersdorf™ Seau industriel en PEHD pour tous vos besoins de laboratoire. Il est homologué pour le contact alimentaire et dispose d’un bec verseur pour une manipulation en toute sécurité.
  • Rond avec bec verseur
  • Naturel
  • Polyéthylène résistant aux acides (PEHD)
  • Échelle en relief et poignée en plastique Seau industriel avec bec verseur pour une manipulation en toute sécurité
Spécification
Type de produit Panier industriel
Capacité (métrique) 10,5 L
Matériau HDPE
Couleur Naturel
Description Rond
Diamètre (métrique) externe 286 mm
Hauteur (métrique) 283 mm
Comprend Bec verseur
Quantité 1 de chaque