Learn More
Kautex™ Opti-Rib™ Bidon en PEHD
Code produit 10278530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Poids (métrique):
0,450 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Poids (métrique) Conditionnement
10278530 10 l 0,450 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10278530 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000095642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.10€
    13.10€ / 1 pièces
    Économisez 15.00€
    53% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le OPTI-RIB™ Le jerrican en PEHD a une capacité de 10 L et est de couleur naturelle.
  • Une gamme complète d’accessoires de fermeture facilite l’utilisation polyvalente
  • Disponibles en couleur bleue ou naturelle
  • Étanche
  • Homologation ONU pour : jerricans de 2,5 à 5 L et de 10 à 30 L
  • Les bouchons sont vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,6 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 40,5 mm
Dimensions (L x l x H) 230 x 190 x 310 mm
Matériau PE-HD
Type de produit Jerrican
Poids (métrique) 0,450 kg