Learn More
Kautex™ PEHD, Jerrican
Code produit 10685581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10685581 2.5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10685581 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000095966
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capacité métrique : 2,5 L
  • Une gamme complète d’accessoires de fermeture facilite l’utilisation polyvalente
  • Disponibles en couleur bleue ou naturelle
  • Homologation ONU pour : jerricans de 2,5 à 5 L et de 10 à 30 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0.66 gal.
Capacité (métrique) 2.5 L
Description Couleur : Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 34.5 mm
Dimensions (L x l x H) 153 x 115 x 208 mm
Matériau PE-HD
Type de produit Jerrican