Learn More
Kautex™ Opti-Rib™ Bidon en PEHD
Description
- Une gamme complète d’accessoires de fermeture facilite l’utilisation polyvalente
- Disponibles en couleur bleue ou naturelle
- Étanche
- Homologation ONU pour : jerricans de 2,5 à 5 L et de 10 à 30 L
- Les bouchons sont vendus séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,79 gal |
| Capacité (métrique) | 3 l |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,4 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 34,5 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 153 x 115 x 240 mm |
| Matériau | PE-HD |
| Type de produit | Jerrican |
| Poids (métrique) | 0,140 kg |