Learn More
Buerkle™ PEHD, Jerrican
Code produit 10770593 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensions (L x l x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10770593 5 l 190 x 145 x 251 mm 1 pièce
16339541 2,5 L 153 x 115 x 208 mm 1 pièce
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm 1 pièce
10613693 20 L 290 x 246 x 385 mm 1 pièce
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10770593 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 14270005
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Boîte utile pour le stockage ou le transport Boîte avec approbation de transport UN et joint inviolable.
  • Pour le stockage ou le transport
  • PE-HD
  • Avec certification de l’ONU pour le transport
  • Couvercle à visser sans soupape de vidange inclus, couvercle à visser avec soupape de vidange disponible en accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Certifications/Conformité Approbation UN 3H1/X/250
Taille du bouchon 1427-9105, Orig. Bouchon à vis DIN50
Type de bouchon DIN 50
Couleur Transparente
Diamètre (métrique) intérieur de col 40,5 mm
Dimensions (L x l x H) 190 x 145 x 251 mm
Dimensions (L x l) 190 x 145 mm
À utiliser avec (application) Pour le stockage ou le transport
Hauteur (métrique) avec bouchon 251 mm
Comprend Couvercle à vis
Longueur (métrique) 190 mm
Matériau PE-HD
Mouth Style Filetage S50
Nb par paquet 1
Type de produit Jerrican
Forme Carré
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 145 mm