Learn More
Buerkle™ PEHD, Jerrican
Code produit 16339541 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensions (L x l x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
16339541 2,5 L 153 x 115 x 208 mm 1 pièce
10770593 5 l 190 x 145 x 251 mm 1 pièce
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm 1 pièce
10613693 20 L 290 x 246 x 385 mm 1 pièce
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16339541 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 14270002
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Boîte utile pour le stockage ou le transport Boîte avec approbation de transport UN et joint inviolable.
  • Pour le stockage ou le transport
  • PE-HD
  • Avec certification de l’ONU pour le transport
  • Couvercle à visser sans soupape de vidange inclus, couvercle à visser avec soupape de vidange disponible en accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0.66 gal.
Capacité (métrique) 2,5 L
Certifications/Conformité Approbation UN 3H1/Y1.6/150
Couleur de bouchon Rouge
Taille du bouchon 1427-9107, Orig. Bouchon à vis DIN45
Type de bouchon DIN45
Couleur Transparente
Description Boîte
Dimensions (L x l x H) 153 x 115 x 208 mm
Dimensions (L x l) 153 x 115 mm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Transport UN
Hauteur (impériale) 8,19 in
Hauteur (métrique) 208 mm
Longueur (impériale) 6,02 in
Longueur (métrique) 153 mm
Matériau PE-HD
Type de produit Jerrican
Forme Carré
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 5,53 in
Largeur (métrique) 115 mm