Learn More
Azpack™ Bidon en PEHD
Code produit 15634856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15634856 2,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15634856 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 15634856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    9.36€ / 1 pièces
    Économisez 0.64€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capacité métrique : 2,5 L
  • Construction en PEHD
  • Comprend un bouchon inviolable à ajustement libre avec joint en mousse d’EPE
  • Empilables
  • Poids : 120 g
  • Tolérances : +/- 3 mm sur les dimensions
  • Marquage ONU 3H1/Y1.9/150/../A/PA-03/403322/PP
Spécification
Capacité (métrique) 2,5 L
Certifications/Conformité Certifié UN
Taille du bouchon DIN 45
Couleur Naturel
Dimensions (L x l x H) 145 x 130 x 201 mm
Matériau PE-HD
Type de produit Jerrican
Forme Rectangulaires