Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ PEHD, Jerrican
Code produit 15731667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
DIN 51
Capacité (métrique):
10 l
Dimensions (L x l x H):
232 x 194 x 303 mm
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15731667 DIN 51 10 l 232 x 194 x 303 mm 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15731667 Fournisseur Verenigde Kunststof Bedrijven™ Code fournisseur 202410
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Matériau du bouchon : HDPE
  • Jerricans en PEHD
  • Stabilité pendant le transport
  • Empilable
  • Stockage sûr
  • Certifié UN
  • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Certifications/Conformité 3H1/Y1.9
Couleur de bouchon Gris
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon DIN 51
Diamètre (métrique) intérieur de col 44.0 ±0,5 mm
Dimensions (L x l x H) 232 x 194 x 303 mm
Matériau PE-HD
Nb par paquet 20 Pk.
Type de produit Jerrican
Forme Rectangulaires