Learn More
Ratiolab™ Macro pipette Pasteur en PEHD
Code produit 10214282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10214282 3 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10214282 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 2655111
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces pipettes pour une manipulation simple et en toute sécurité des liquides. Les macropipettes Pasteur en PEHD Ratiolab™ présentent une surface de faible affinité qui réduit la perte de cellules et de protéines précieuses par la liaison.
  • Aucun risque de contamination croisée ou de contamination
  • Pas de risque de bris de verre avec le risque résultant de fuite de matières infectieuses.
  • En PE transparent
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Ampoule souple et élastique
  • Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
  • Graduations en relief clairement visibles
  • Stérilisés au gaz et conditionnés individuellement
  • Sans BSE
  • Utilisable pour l’alimentaire
Spécification
Matériau HDPE
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Analyse alimentaire
Quantité 500/boîte
Volume (métrique) 3 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette Pasteur