Learn More
Masterflex™ Raccords en polyéthylène pour adaptateur de tuyau mâle
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour tubulure de 1/4 pouce x 3/8 pouce de D.I.
Pour tubulure de 1/8 x 1/4 pouce de D.I.
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Disponible dans plusieurs matériaux et configurations
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
Spécification
Spécification
| Matériau | HDPE |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 1/4 pouce x 3/8 pouce de D.I. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Diamètre du filetage | NPTM 0,25 po. |
| Forme | Structuré |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 85°C |
| Type de produit | Adaptateur fileté mâle |