Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Flacons rectangulaires en PEHD avec bouchons en polypropylène
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Les bouteilles oblongues à large bouche en HDPE naturel offrent un design économique pour l’établi
- Une large ouverture buccale est idéale pour échantillonner les solides et les poudres
- Le HDPE offre une excellente barrière contre l’humidité et résiste aux impacts
- Bonne résistance chimique adaptée à un large éventail d’applications en laboratoire
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l’expédition
- Les bouchons en polypropylène dotés de revêtements en polyéthylène expansé offrent une bonne résistance chimique, notamment aux acides, alcools, alcalis, produits aqueux, produits cosmétiques, huiles domestiques et solvants
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe du col | 50 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 44 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 195 mm |
| Matériau | PEHD |
| Quantité | 12/Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 53-400 |
| Afficher plus |