Learn More
Kautex™ Baril à ouverture par le haut en PEHD
Description
- Homologation ONU pour les matières solides
- Respecter la réglementation GGVS/GGVE pour le transport de matières solides d'une densité d'au moins 1,5 g/cm³.
- Avec couvercle en PE et bague de serrage galvanisée
- stockage
- transfert
- transport
- élimination
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage UN |
| Type de produit | Tambour à ouverture par le haut |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Capacité (métrique) | 120 L |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Stockage, transfert, transport, mise au rebut |
| Matériau | PE-HD |
| Comprend | Couvercle, bague de fixation |
| Hauteur (métrique) | 800 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 493 mm |