Learn More
Kautex™ Baril à ouverture par le haut en PEHD
Code produit 10400932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
313 mm
398 mm
493 mm
Capacité (métrique):
30 L
60 L
120 L
Hauteur (métrique):
518 mm
620 mm
800 mm
Comprend:
Couvercle, bague de fixation
Couvercle, bague de fixation et poignée
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Comprend Conditionnement
10400932 313 mm 30 L 518 mm Couvercle, bague de fixation et poignée 1 pièce
10568671 398 mm 60 L 620 mm Couvercle, bague de fixation et poignée 1 pièce
10199750 493 mm 120 L 800 mm Couvercle, bague de fixation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10400932 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000090800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.94€
    64.68€ / 1 pièces
    Économisez 20.26€
    23% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PEHD pour une meilleure résistance chimique. Les barils avec opercule en PEHD Kautex™ offrent un stockage fiable et robuste pour de grandes quantités.
  • Homologation ONU pour les matières solides
  • Respecter la réglementation GGVS/GGVE pour le transport de matières solides d'une densité d'au moins 1,5 g/cm³.
  • Avec couvercle en PE et bague de serrage galvanisée
Applications :
  • stockage
  • transfert
  • transport
  • élimination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage UN
Type de produit Tambour à ouverture par le haut
Type de bouchon Couvercle
Capacité (métrique) 30 L
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Stockage, transfert, transport, mise au rebut
Matériau PE-HD
Comprend Couvercle, bague de fixation et poignée
Hauteur (métrique) 518 mm
Diamètre (métrique) externe 313 mm