Learn More
Ratiolab™ Pipette Pasteur en PEHD
Code produit 10145792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
1 ml
1,5 ml
3 ml
6 mL
10 ml
Longueur (métrique):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
400 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
10145792 10 ml 300 mm Non stérile 100 pièces
10799823 1 ml 144 mm Non stérile 500 pièces
10185742 1 mL 144 mm Stérile 500 pièces
10789823 1 ml 150 mm Stérile 500 pièces
10201351 1 ml 150 mm Non stérile 500 pièces
10182772 1,5 ml 230 mm Non stérile 400 pièces
10178111 3 ml 155 mm Non stérile 500 pièces
12623165 6 mL 148 mm Non stérile 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10145792 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 2600195
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces pipettes pour une manipulation simple et en toute sécurité de liquides. Les pipettes Pasteur en PEHD Ratiolab™ présentent une surface à faible affinité qui réduit la perte de cellules et de protéines précieuses par la liaison.
  • Aucun risque de contamination croisée ou de transfert
  • Le verre ne risque pas de se briser, ce qui écarte tout risque de fuite de matières infectieuses
  • En PE transparent
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Poire souple et flexible
  • Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
  • Sans BSE
  • Utilisables pour les denrées alimentaires
Spécification
Matériau HDPE
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Analyse alimentaire
Graduée Non
Comprend Capillaire
Quantité 100/paquet
Volume (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette Pasteur