Learn More
Kautex™ PEHD, bouchon à vis avec anneau inviolable (rouge)
Code produit 15116675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
15116675 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15116675 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000085870
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Jerrican 2/2,5/3,6/8
  • Bouchon à vis
  • HDPE
  • Bague inviolable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Comprend Anneau inviolable
Matériau PEHD
Filetage (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) 2, 2,5, 3, 6, 8 L Jerrycan
Type de produit Bouchon à vis