Learn More
Buerkle™ Récipient à déchets jetables à large col en PEHD
Code produit 10593242 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10593242 6 l 1 pièce
10427981 26 L 1 pièce
15445554 3,6 L 1 pièce
10488331 10 L 1 pièce
10468222 34 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10593242 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 11050006
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Récipient à déchets jetables à col large en PEHD pour l’élimination ou le stockage de poudres, granulés et liquides. Peut être fermé hermétiquement et scellé. Les récipients sont homologués par l’ONU pour le transport des matières solides.
  • En PEHD
  • Température résistante de -20°C à +80°C
  • Homologation de transport de l’ONU pour les matières solides 1H2/X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 6 l
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe du col 136 mm
À utiliser avec (application) Élimination ou stockage de poudres, granulés et liquides
Matériau PEHD
Quantité Pièce
Certifications/Conformité Homologation UN pour le transport 1H2/X
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 263 mm
Diamètre (métrique) 198 mm