Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir biseauté, verre ambré
Code produit 12981241 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12981241 Ambré 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12981241
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchon biseauté ou col vissant/col à sertir DIN.
  • Fond arrondi
  • 20 ml
  • Hauteur : 75,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 23 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 22 ml
À utiliser avec (application) Headspace
Type de goulot Sertissage biseauté
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) de travail 20 mL
Type de base Fond rond
Quantité 100
Taille du bouchon ND20
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 75,5 mm