Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace à sertir, long col, verre ambré
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 22,5 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 20,9 ml |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Type de goulot | À sertir |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 800 μl |
| Volume (métrique) de travail | 20 mL |
| Type de base | Fond rond |
| Afficher plus |