Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir, verre
Code produit 10192652 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
12,2 ml
12,3 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
10192652 5 ml Concluant 100 pièces
10681033 12,3 ml Concluant 100 pièces
10195012 12,3 ml Ambré 100 pièces
11520545 12,2 ml Concluant 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10192652
Quantité Prix
1 49.30€ / 100 pièces
10 46.80€ / 100 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Disponibles avec fond plat ou rond.
  • Cols à sertir
  • Disponibles en verre transparent ou ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) Headspace
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) de travail 5 mL
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND20
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 38 mm