Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir, verre
Code produit 10195012 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
12,2 ml
12,3 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
10195012 12,3 ml Ambré 100 pièces
10192652 5 ml Concluant 100 pièces
10681033 12,3 ml Concluant 100 pièces
11520545 12,2 ml Concluant 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10195012
Quantité Prix
1 59.15€ / 100 pièces
10 56.20€ / 100 pièces
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Disponibles avec fond plat ou rond.
  • Cols à sertir
  • Disponibles en verre transparent ou ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 22,5 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 12,3 ml
À utiliser avec (application) Headspace
Type de goulot À sertir
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) de travail 10 mL
Type de base Fond rond
Quantité 100
Taille du bouchon ND20
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 46 mm