Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, filetage de précision, en verre
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpecifications
Specifications
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 22.5 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 20.6 ml |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Type de goulot | Taraud de précision |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 800 μl |
| Volume (métrique) de travail | 18 mL |
| Type de base | Fond rond |
| Show More |