Learn More
Fisherbrand™ Thermoscellant avec coupe
Code produit 15350360 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Prise Prise Europe/Israël
Prise britannique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
15350360 Prise britannique 1 pièce
15360360 Prise Prise Europe/Israël 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15350360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.49€
    176.73€ / 1 pièces
    Économisez 429.76€
    70% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Scellez les sachets, les feuilles ou les tubes rapidement et efficacement. La gélule thermique avec coupe comprend un élément thermique sûr qui n’est chaud que lorsqu’il est utilisé. Le bouton de calage permet d’ajuster la durée d’étanchéité. L’unité 450 W (220/230 VCA) comprend un kit de pièces de rechange. Disponible avec une fiche britannique ou européenne.
Scellez les sachets, les feuilles ou les tubulures rapidement et efficacement. La thermoscelleuse à lame Fisherbrand™ possède un élément chauffant sûr qui ne chauffe que lorsqu’il est utilisé. Le bouton de la minuterie permet de régler la durée du scellage. L’unité 450 W (220 / 230 VCA) comprend un kit de pièces de rechange. Disponible avec une prise R.-U. ou européenne.
  • Scellez les sacs, les feuilles ou les tubes placés en polyéthylène ou en polyéthylène, de 0,01 à 0,8 mm d’épaisseur.
  • La lame rapportée élimine l’excès de matériel sur 19 mm du sceau.
  • L’élément thermique mesure 310 mm de long et n’est chaud qu’au moment du scellement.
  • Le bouton de minuterie assure une étanchéité sûre.
    • Il suffit de tourner le bouton pour programmer le temps (1 à 8 secondes).
    • Appuyer la poignée vers le bas.
    • Retirer lorsque le voyant indique que le cycle est terminé.
  • Comprend le kit de pièces de rechange (les kits de pièces de rechange supplémentaires peuvent être commandés séparément) :
    • Deux lames supplémentaires
    • Deux éléments chauffants supplémentaires
    • Deux chiffons en PTFE supplémentaires
Spécification
Type Languette commerciale
Dimensions (P x L x H) 446 x 86 x 166 mm (fermé)
À utiliser avec (équipement) Feuilles, sachets en polyéthylène ou en polypropylène ou tubulure plate
Comprend Kit de pièces de remplacement (deux pour chaque partie : lames, éléments thermiques, lingettes enétablissement de température,mois d’alimentation de 153 cm)
Temps de scellage Réglable, de 1 à 8 secondes
Description Prise britannique