Learn More
Fisherbrand™ Compteur de colonies eCount™
Code produit 15253305 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
15253305 Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15253305
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Combine un compteur électronique multifonction avec un Sharpie™ Stylo pour marquer les colonies afin d'éviter les doubles comptages. Le eCount™ Colony Counter possède un corps léger et ergonomique, parfaitement équilibré pour une manipulation aisée. Des marqueurs de différentes couleurs peuvent être échangés aisément pour plus de polyvalence dans les marquages.
  • Sharpie Stylo pour marquer les boîtes de Petri afin d'éviter les colonies manquantes ou comptées deux fois.
  • Économisez les piles
  • Chaque comptage est validé par un bip ou un clignotement de la LED
  • Comptage croissant, puis décroissant pour plus de précision
  • Afficher le total de tous les décomptes (jusqu'à 32 décomptes distincts)
  • Conserver jusqu'à 32 comptes distincts en mémoire
  • Possibilité de désactiver le compteur pour permettre de saisir des totaux et des notes
  • Comprend un point fin Sharpie stylo et support lesté
Spécification
Type de produit Compteur de colonies (numérique)
Type d’affichage Numérique
Longueur (impériale) 7,5 in
Longueur (métrique) 19 cm