Learn More
JULABO™ Circulateur à immersion chauffant, CORIO™ C
BIOPHARMA
Code produit 15400552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
de 20°C à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
15400552 de 20°C à 100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15400552 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.23€
    888.00€ / 1 pièces
    Économisez 322.23€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulateur à immersion silencieux, facile à utiliser et précis qui se monte sur n’importe quelle cuve de bain jusqu’à 30 . La pince de fixation du bain est incluse dans la livraison et facilite le montage du circulateur sur n’importe quelle cuve de bain
  • Contrôle précis de la température
  • Pour les applications internes standard
  • Pour les cuves de bain avec un volume de remplissage maximal de 30 l
  • Affichage lumineux, blanc et facile à lire
  • Très silencieux
  • Fonctionnement simple
  • Classe I (NFL) conforme à la norme DIN 12876-1
  • Idéal pour une grande variété d’applications en chimie, pharmaceutique, médecine, p. ex., applications de température pour les échantillons, les analyses, les tests de matériaux et bien plus encore.
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Description Profondeur d'immersion : 6,53 in
Débit 6 l/min
Gamme de températures de 20°C à 100°C
Affichage LED
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend Pince de fixation pour bain
Pression max. 0,1 bar
Modèle CORIO C
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (L x l x H) 16 x 13,2 x 36,2 cm
Poids (impériale) 4,19 lb
Poids (métrique) 1,9 kg
Puissance 1 kW