Learn More
JULABO™ Circulateur à immersion chauffant, CORIO™ CD
BIOPHARMA
Code produit 15400572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
15 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15400572 15 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15400572 Fournisseur JULABO™ Code fournisseur 9012000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    1028.00€ / 1 pièces
    Économisez 232.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulateur à immersion silencieux, facile à utiliser et précis qui se monte sur n’importe quelle cuve de bain jusqu’à 50 l. Le circulateur à immersion pour chauffage Julabo™, CORIO™ CD peut être équipé d’une pompe en option pour la régulation
  • Contrôle précis de la température
  • Pour les applications internes et externes (accessoires requis)
  • Pour les cuves de bain avec un volume de remplissage maximal de 50 l
  • Affichage lumineux, blanc et facile à lire
  • Très silencieux
  • Fonctionnement simple
  • Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
  • Raccordement USB
  • Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
  • Idéal pour une grande variété d’applications en chimie, pharmaceutique, médecine, p. ex., applications de température pour les échantillons, les analyses, les tests de matériaux et bien plus encore.
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Description Profondeur d'immersion : 6,53 in
Débit 15 l/min
Gamme de températures de 20°C à 150°C
Affichage LED
Capacité de chauffage 2 kW
Pression max. 0,35 bar
Modèle CORIO CD
Stabilité de la température ±0,03°C
Dimensions (L x l x H) 16 x 13,2 x 36,2 cm
Poids (impériale) 5,8 lb
Poids (métrique) 2,6 kg
Puissance 1 kW