Learn More
Fisherbrand™ Chauffe-ballon
Code produit 10884191 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10884191 250 ml 1 pièce
10733002 1 l 1 pièce
10200260 500 ml 1 pièce
10332290 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10884191
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces éléments chauffants avec contrôleurs intégrés pour une grande variété d’applications. Les chauffe-ballons à boîtier métallique Fisherbrand™ sont équipés d’un système unique de circulation d’air qui permet de conserver la surface extérieure froide au toucher.
  • Écran à double fusible et mis à la terre
  • Les cartouches d’élément chauffant sont remplaçables
  • Aucun contrôleur externe requis
  • Voyants “Élément chauffant activé” et “Sous tension”
  • Température maximale de l’élément 450°C
Spécification
Type de contrôleur Intégrée
Capacité (métrique) 250 ml
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V
Comprend Contrôleur
Matériau Boîtier métallique
Forme Rond
Puissance 150 W
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Fréquence 50 Hz