Description
- Protégez vos mains de la chaleur et des copeaux de métal avec notre Tork Chiffon de nettoyage ultra-résistant.
- Remplacez les serviettes ou chiffons de location par ce tissu résistant pour une utilisation répétée.
- Grâce à sa haute capacité d'absorption, éliminez rapidement et facilement l'huile, la graisse et les taches tenaces.
- Plus besoin de plusieurs chiffons, nos chiffons de nettoyage sont compatibles avec la plupart des solvants.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ess Web |
| Longueur (impériale) | 116.36 yd. |
| Longueur (métrique) | 106.4 m |
| Largeur (impériale) | 12,4 in |
| Largeur (métrique) | 31.5 cm |
| Certifications/Conformité | FSC crédit MIX, ISO 9001 ISO 14001 |
| Couleur | Bleu |
| Quantité d’emballage | 280 documents |
| Épaisseur | 1-ply |
| Certifications / conformité (Europe) | FSC crédit MIX, ISO 9001 ISO 14001 |