Learn More
Tork Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-résistant blanc W4, Multi-usages, 4 x 105 chiffons, 530179
Tous les produits Tork Produits
Description
- Éliminez les taches d'huile, de graisse et d'eau dans les environnements industriels avec ces chiffons multi-usages
- Économisez de l'argent en remplaçant les serviettes de location: ces chiffons durables permettent une utilisation répétée
- Protégez vos mains de la chaleur et des débris de métal avec ces chiffons ultra-résistants
- Réduisez les coûts et protégez l'environnement en utilisant jusqu'à 41% de solvants en moins grâce à notre technologie exelCLEAN™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Heavy-duty Wiper |
| Longueur (impériale) | 16.34 in. |
| Longueur (métrique) | 41.5 cm |
| Largeur (impériale) | 13.98 in. |
| Largeur (métrique) | 35.5 cm |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 480 Sheets |
| Épaisseur | 1-ply |