Learn More
Kartell™ Heavy-walled Wide Neck Carboy Bottles
Code produit 10071041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10071041 10 L 4 pièces
10767531 5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10071041 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0164200
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manufactured from HDPE for toughness and durability. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys provide easy filling and emptying capability.
Flacon robuste, idéal pour les liquides ou les poudres.
Col large pour faciliter le remplissage et la vidange. Insérer un joint pour un bouchon entièrement étanche. Les bouchons peuvent être fixés pour plus de sécurité. Ergots de barre Tommy pour volume 10 l pour faciliter la distribution. Avec poignées de transport
Spécification
Capacité (impériale) 338,14 oz.
Capacité (métrique) 10 L
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Matériau HDPE
Mouth Style Large
Type de produit Flacon à col large avec bouchon et insert pour bouchon