Learn More
Heidolph™ Mélange HEI-PLATE de 20 L
Code produit. 17535596 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
20 L
Vitesse:
100 à 1 400 tr/min
Tension:
115/230 V
Diamètre (métrique):
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité Vitesse Tension Diamètre (métrique) unitSize
17535596 20 L 100 à 1 400 tr/min 115/230 V 145 mm 1 pièce
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17535596
Marque: Heidolph™ 5065410000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur magnétique Hei-PLATE-Mix 20 L sans fonction de chauffage est idéal pour les volumes allant jusqu’à 20 litres et peut agiter délicatement votre solution dans une plage de vitesse de 100 à 1 400 tr/min.
  • Mélangez jusqu’à 20 L sans étape de chauffage
  • Basé sur notre série éprouvée d’agitateurs magnétiques avec fonction de chauffage, le Hei-PLATE Mix 20 L a été spécialement développé pour les applications avec des substances thermolabiles, car ce modèle n’est pas chauffé.
  • L’agitateur magnétique Hei-PLATE-Mix 20 L sans fonction de chauffage est idéal pour les volumes allant jusqu’à 20 litres et peut agiter délicatement votre solution dans une plage de vitesse de 100 à 1 400 tr/min.
  • De plus, la vitesse de rotation augmente lentement jusqu’à atteindre la valeur souhaitée. Ceci prévient les éclaboussures, les démarrages par à-coups ou les sauts de la tige d’agitation.
  • La base Kera-Disk™ brevetée en aluminium à revêtement en céramique est résistante aux produits chimiques, résistante aux rayures, et affiche un diamètre de 145 mm. Cette taille unique la rend adaptée à une utilisation avec de nombreux accessoires et échantillons sur une base de faibles dimensions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 100 à 1 400 tr/min
Positions d’agitation 11
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Capacité 20 L
Affichage TFT
Forme Rond
Tension 115/230 V
Puissance 800 W
Diamètre (impériale) 5.7 in.
Diamètre (métrique) 145 mm
Type de bouchon Différents styles
Matériau Aluminium
Modèle Mélange Hei-PLATE de 20 L
Type Agitateur magnétique
Poids (impériale) 6.6 lb.
Poids (métrique) 3 kg