Learn More
Heidolph™ Noyau de mélange et de chaleur Hei-PLATE
Code produit 17555586 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Différents styles
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
17555586 Différents styles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17555586 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5061110000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce modèle d’entrée de gamme remplit fidèlement notre devise : chauffer et agiter, tout simplement. Le Hei-PLATE Mix’n’Heat Core est équipé de deux molettes rotatives permettant d’utiliser rapidement les deux fonctionnalités principales.
  • Ce modèle d’entrée de gamme remplit fidèlement notre devise : chauffer et agiter, tout simplement. Le Hei-PLATE Mix’n’Heat Core est équipé de deux molettes rotatives permettant d’utiliser rapidement les deux fonctionnalités principales. La vitesse et la température sont réglées à l’aide d’une échelle. Les valeurs maximales sont de 1 400 tr/min et 300°C.
  • Cet agitateur magnétique est très facile à utiliser et est équipé des principaux dispositifs de sécurité. La grande distance de sécurité entre la plaque chauffante et les éléments de commande, ainsi que l’indicateur optique de chaleur résiduelle à des températures de > 50°C, protègent contre les brûlures. Une aide au transport sur la face inférieure assure un transport en toute sécurité.
  • La fonction de chauffage peut être activée séparément et est indiquée par l’allumage du bouton LED.
  • La base Kera-Disk™ brevetée en aluminium anodisé est résistante aux produits chimiques, résistante aux rayures, et affiche un diamètre de 145 mm. Cette taille unique la rend adaptée à une utilisation avec de nombreux accessoires et échantillons sur une base de faibles dimensions. Le matériau utilisé permet également d’obtenir les temps de chauffe les plus rapides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Tension 115/230 V
Dimensions 145 mm de diamètre
max. (métrique) 20 °C à 300 °C, température ambiante à 300 °C
Température (impériale) 68 °F à 572 °F, Ambiante à 572 °F
Poids (impériale) 6.6 lb.
Poids (métrique) 3 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon Différents styles
Nbre de positions Multiple
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 100 à 1 400 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Certifications/Conformité Certification CE
Affichage TFT
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.