Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mélange 'n' thermique Core+
Code produit 17575586 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Différents styles
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
17575586 Différents styles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17575586 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5062110000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+ offre un affichage numérique permettant de régler la température souhaitée au degré près.
  • Agitation et chaleur avec Pt1000 : simple et précis.  (Le capteur n’est pas inclus ; vendu séparément.)
  • Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Core+ est un classique des agitateurs magnétiques. Il permet aux utilisateurs de remuer doucement jusqu’à 1 400 minutes et de chauffer (avec une grande précision) jusqu’à une température de 300 °C.°C.
  • Il convainc par sa conception robuste et ses fonctionnalités sophistiquées, telles que l’éclairage des touches et des boutons, qui fournit à tout moment des informations sur les fonctions actives.
  • Les boutons rotatifs dynamiques réagissent à la vitesse de rotation - lente pour des réglages précis, ou rapide pour des incréments plus importants.
  • La fonction de verrouillage protège contre toute modification accidentelle des valeurs.
  • Cet agitateur magnétique est équipé des principaux dispositifs de sécurité. La grande distance de sécurité entre la plaque thérapeutique et le panneau de contrôle, ainsi que l’indicateur visuel de chaleur résiduelle à des températures > 50 °C, protéger contre les brûlures. Une aide au transport sur la face inférieure assure un transport en toute sécurité.
  • Le brevet Kera-Disk™ la plaque en aluminium anodisé est résistante aux produits chimiques, aux éraflures et a un diamètre de 145 mm (également disponible avec 135 mm sur demande). Grâce à cette taille unique, il est possible d’utiliser de nombreux accessoires et échantillons sur une surface réduite. Le matériau utilisé permet également d’obtenir les temps de chauffe les plus rapides.
  • L’agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+ offre un affichage numérique permettant de régler la température souhaitée au degré près.
  • Cette température précise, sans dépassement, est contrôlée par deux modes de chauffage sélectionnables (Rapide / Précis) associés à la sonde de température externe Pt1000 en option.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Tension 115/230 V
À utiliser avec (équipement) Capteur Pt1000 (vendu séparément)
Dimensions 145 mm de diamètre
max. (métrique) 20 °C à 300 °C, température ambiante à 300 °C
Température (impériale) 68 °F à 572 °F, Température ambiante à 572 °F
Poids (impériale) 6.6 lb.
Poids (métrique) 3 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon Différents styles
Nbre de positions Multiple
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation Jusqu’à 1 400 rpm
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Certifications/Conformité Certification CE
Affichage LCD