Learn More
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+
Code produit 17595586 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Différents styles
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
17595586 Différents styles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17595586 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5062115100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00€
    1185.00€ / 1 pièces
    Économisez 400.00€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+ contient un agitateur magnétique, un capteur pt1000, un support pour capteur pt1000 et une housse de protection en silicone.
Inclut :
  • Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+ (145 mm de diamètre)
    • Chauffage rapide et précis
    • Sans dépassement de température
    • Pour un travail respectueux des échantillons
  • Capteur de température Pt1000 pour une maîtrise précise de la température
  • Support avec câble pour fixer solidement le capteur de température Pt1000
  • Housse de protection en silicone pour protéger durablement votre agitateur magnétique
  • Également disponible avec plaque de 135 mm sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Tension 115/230 V
Dimensions 145 mm de diamètre
max. (métrique) 20 °C à 300 °C, température ambiante à 300 °C
Température (impériale) 68 °F à 572 °F, Ambiante à 572 °F
Poids (impériale) 6.6 lb.
Poids (métrique) 3 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon Différents styles
Nbre de positions Multiple
Taille max. du récipient 20 L
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Certifications/Conformité Certification CE
Affichage LCD