Learn More
Heidolph™ Noyau Hei-TORQUE, prise UE
Code produit 15964930 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
0 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
15964930 0 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15964930 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5016041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    999.00€ / 1 pièces
    Économisez 556.00€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Hei-TORQUE Core est un agitateur aérien léger avec un couple de 40 Ncm.
  • Avec un poids de 2,3 kg, le Hei-TORQUE Core est plus facile à transporter que les autres modèles et peut être monté sur un support et/ou dans divers systèmes clos.
  • Il s’agit d’un modèle de fonctions sélectionnées et de caractéristiques de sécurité importantes qui fournissent une aide tangible pour n’importe quelle tâche d’agitation. Par-dessus tout, le Hei-TORQUE Core marque des points grâce à son fonctionnement simple : Le mandrin à action rapide (Quick Chuck) peut être ouvert et fermé très facilement sans clé. Le bouton ‘Max’ permet d’atteindre la vitesse maximale de 2 000 tr/min en un rien de temps.
  • Le Hei-TORQUE Core est équipé d’un mandrin à action rapide d’un diamètre de 10,5 mm et peut donc être associé à un large éventail d’outils d’agitation. Pour obtenir la meilleure homogénéité possible, il convient aux viscosités allant jusqu’à 10 000 mPas ou aux volumes pouvant atteindre 25 litres (H2O).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 2 000 tr/min
Capacité 25 L
Affichage Numérique
Tension 230 V
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,4 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 10.5 mm
Dimensions (L x l x H) 70 x 195 x 281.5 mm
Réglage de puissance Opération en continu
Type de prise UE
Nbre de vitesses 1
Type de protection IP42
Couple 40 Ncm
Type Agitateur vertical
Viscosité 10 000 mPas
Poids (impériale) 5.1 lb.
Poids (métrique) 2.3 kg