Learn More
Thermo Scientific™ Support réglable en hauteur pour Herasafe™ 2030i
Code produit 15913120 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) extérieure:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) extérieure Conditionnement
15913120 1900 mm 1 pièce
15983110 1000 mm 1 pièce
15993110 1300 mm 1 pièce
15903120 1600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15913120 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50155691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00€
    1517.00€ / 1 pièces
    Économisez 33.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec des enceintes de sécurité biologique Herasafe 2030i
Support réglable en hauteur par incréments de 50 mm (plage de hauteur 680-880 mm), gris graphite
  • Pas de réglage de 50 mm
  • Gris graphite
  • Hauteur - 680-880 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Socle réglable (hauteur de 680 - 880 mm), 1,8 m, gris graphite
Type de produit Socle à hauteur réglable
Hauteur (impériale) 26,7 in à 34,6 in
Hauteur (métrique) de 680 à 880 mm
Longueur (métrique) extérieure 1900 mm
À utiliser avec (équipement) Enceinte de sécurité biologique Herasafe 2030i de 1,8 m
Profondeur (métrique) 800 mm