Learn More
Helios Italquartz Laine de quartz
Code produit 11755694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11755694 50 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11755694 Fournisseur Helios Italquartz Code fournisseur 39P00505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.50€
    72.54€ / 1 pièces
    Économisez 99.96€
    57% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour la filtration et l’isolation dans des environnements où les propriétés de quartz de grande pureté sont nécessaires. La laine de quartz Helios Italquartz™ est chimiquement inerte.
  • Fournis en quantités de 50 g
  • Résistance aux températures élevées
  • Résistant à la corrosion
Spécification
Quantité 50 g
Matériau Fibre de laine de quartz