Learn More
Melford Hematoxylin
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 517-28-2
- Molecular Formula: C16H14O6 3H2O
- Molecular Weight: 356.3
Specifications
Specifications
| CAS | 517-28-2 |
| Molecular Formula | C16H14O6-3H2O |
| Quantity | 25 g |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?