Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs verticaux HERAfreeze™ série HFU T à ultra-basse température de -86°C
Protégez une grande quantité d’échantillons dans une zone unique grâce à ces congélateurs verticaux ultra-basse température.
Description
Protégez une grande quantité d’échantillons dans une zone unique grâce aux congélateurs verticaux Thermo Scientific™ HERAfreeze™ série HFU T à ultra-basse température de –86°C. Ces nouveaux congélateurs offrent des performances thermiques et une sécurité exceptionnelles grâce à une technologie de pointe. Ils sont écologiques, avec des réfrigérants sans CFC ni HCFC. Disponibles en cinq tailles, ils permettent de conserver 300 à 700 boîtes de 2 po par congélateur.†
Personnalisez votre congélateur avec plusieurs fonctions en option, notamment un système de secours pour l’alimentation en LN 2 et CO2 , un enregistreur graphique, une gamme de solutions de racks en acier inox et un système de verrouillage mains-libres.
- Technologie des armoires et panneaux isolés par le vide qui augmente la capacité interne des tubes de 2 po jusqu’à 4,2 %‡ ; jusqu’à 76 % de gain de capacité dans un format identique‡ avec des tubes CryoBank de 1 ml
- Compresseurs haute efficacité pour des performances et une fiabilité exceptionnelles
- Possibilité de stocker jusqu’à 278 lb d’échantillons (selon le modèle de congélateur) sur les étagères renforcées en acier inox
- Joint chauffant 4×7 avec quatre points de contact de sécurité et sept zones de protection pour optimiser la température de l’armoire et éliminer l’accumulation de givre
- Maintien de la température de l’armoire à chaque ouverture grâce à cinq portes intérieures isolées en PS, constituées d’aimants à base de terres rares et intégrés aux portes, éliminant les loquets exposés
- Panneau de commande à écran tactile qui permet la surveillance du fonctionnement du congélateur 24 h/24 et 7 j/7 et l’accès à un journal détaillé des événements ; le port USB intégré permet de télécharger facilement les rapports du journal d’événements et des températures sur un périphérique portable ou les paramètres du congélateur afin de les transférer dans une autre unité
- Stockez jusqu’à 15 ans de données en termes de température et d’événements
- Système de contrôle de l’alimentation électrique, facilement accessible via l’écran tactile, pour protéger le congélateur contre les variations de tension
- Réserve de froid en BTU (unité calorifique britannique) exceptionnelle garantissant un rapide retour à la température de consigne après ouverture des portes afin de préserver l’intégrité des échantillons†
- Mode haute performance qui offre une uniformité de la température et un pic de variation étroitement contrôlés‡ ; pour la plupart des applications, le mode économie d’énergie offre une excellente régulation de la température et 15 % de réduction de la consommation
- Échangeur thermique à plaques brasées pour un transfert de chaleur plus efficace ; joints pour réduire les fuites potentielles et améliorer la fiabilité
- Congélateurs permettant d’optimiser la capacité de stockage des échantillons tout en minimisant l’encombrement dans le laboratoire
- Congélateurs permettant de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 15 % grâce au mode économie d’énergie‡ ou de choisir le mode haute performance pour les applications exigeant une uniformité de la température étroitement contrôlée, le tout grâce à une interface à écran tactile facile à utiliser
- Contacts pour report d’alarme à distance avec sortie de 4 à 20 milliampères compatible avec des systèmes d’alarme et de surveillance externes
- Utilisation de sondes ou d’instruments externes grâce à deux ports d’accès de 25 mm (1 po) à l’arrière
- Filtre lavable et facile à enlever qui protège le condenseur de la poussière pouvant limiter les performances de réfrigération et exposer les échantillons à des risques plus importants
‡ Comparaison des modes économie d’énergie et haute performance